Learn More
Complexe borane-tert-butylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377956
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377956 50 g 50g
11367956 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13177.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7337-45-3 | C4H14BN | 86.97 g/mol
Borane-tert-butylamine complex is used in stereoselective reduction of a steroidal ketone and for a review of amine boranes as selective reducing and hydroborating agents. It is also used as strong co-reducing agent in the syntheses of copper (I) oxide nanoparticles, diphosphine-protected gold nanocluster and 4-acetoxycinnamyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le complexe borane-tert-butylamine sert à la réduction stéréosélective d’une cétone stéroïdale et à l’examen des boranes d’amine en tant qu’agents réducteurs sélectifs et hydroborateurs. Il sert également d’agent co-réducteur puissant dans les synthèses de nanoparticules d’oxyde de cuivre (I), de nanocluster d’or protégé par la diphosphine et d’alcools de 4-acétoxycinnamyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (27 g/l à 20°C) et dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7337-45-3
Formule moléculaire C4H14BN
Poids moléculaire (g/mol) 86.97
Numéro MDL MFCD00075635
Clé InChI GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butylamine borane, borane-tert-butylamine complex, borane tert-butylamine complex, borane-tert-butylaminecomplex, c4h14bn, borane t-butylamine, t-butylamine.borane, tert-butylamineborane, borane tert-butylamine, tert-butylamine-borane
CID PubChem 6364547
Nom IUPAC Bore ; 2-méthylpropan-2-amine
SMILES B.CC(C)(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-tert-butylamine complex
Point de fusion 96°C to 98°C
Densité 0.87
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4134905
Informations sur la solubilité Soluble in water (27g/L at 20°C) and methanol.
Poids de la formule 86.98
Pourcentage de pureté 97%