Learn More
Complexe borane-tétrahydrofurane, 1M soln. dans THF, stab. avec5 mmol de NaBH4, Thermo Scientific™
Code produit 15143726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15143726 100 mL 100mL
11486800 25 mL 25mL
11406810 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15143726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13961.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le complexe borane-tétrahydrofurane est un réactif important utilisé dans la réduction de certains groupes fonctionnels, à savoir lʼaldéhyde, la cétone, lʼacide carboxylique, lʼamide, lʼoxime, lʼimine et le nitrile. Il est également utilisé comme agent de boration hydro-électrique. Il agit comme une source de borane pour les réductions asymétriques catalysées par lʼoxazaborolidine. Il est utilisé pour réduire les groupes dʼamides de surface en nylon aux amines secondaires.
Solubilité
Miscible et réagit violemment avec lʼeau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Forme des peroxydes explosifs en contact avec lʼair. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants et les alcools. Lors de lʼhydrolyse, il forme de lʼhydrogène et de lʼacide borique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14044-65-6
Formule moléculaire C4H11BO
Poids moléculaire (g/mol) 85.94
Numéro MDL MFCD00012429
Clé InChI RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme borane-tetrahydrofuran complex, tetrahydrofuran borane, bh3.thf, borane tetrahydrofuran complex solution, borane-d3-thf complex solution, borane-tetrahydrofuran, unii-5ear4err1l, oxolane borane, boron; oxolane, borane thf
CID PubChem 11062302
Nom IUPAC oxolane borane
SMILES B.C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-tetrahydrofuran Complex
Note relative au nom stabilized with 5mmol NaBH4
Densité 0.878
Point d’éclair −21°C (−8°F)
Formule linéaire BH3/(CH2)4O
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3148
Beilstein 3668402
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible and reacts violently with water.
Poids de la formule 85.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF