Learn More
Complexe borane-triméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456830 25 g 25g
11446830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14994.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 75-22-9 | C3H12BN | 72.95 g/mol
Reducing agent for the preparation of plate-type palladium-zinc oxide catalys, reagent for chemical vapor generation and spectrometry determination of elements using amineboranes and cyanotrihydroborate(III) reagents. Catalyst for regioselective reductive opening of benzylidene acetal glycosides and polarity reversal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Agent réducteur pour la préparation de catalogues dʼoxyde de palladium-zinc de type plaque, réactif pour la génération de vapeur chimique et la détermination de la spectrométrie dʼéléments à lʼaide de réactifs dʼamineboranes et de cyanotrihydroborate(III). Catalyseur pour lʼouverture réductrice régiosélective des glycosides acétal du benzylidène et lʼinversion de polarité.
Solubilité
Il se décompose à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité, conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-22-9
Formule moléculaire C3H12BN
Poids moléculaire (g/mol) 72.95
Numéro MDL MFCD00012420
Clé InChI WVMHLYQJPRXKLC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC triméthylamine borane
SMILES B.CN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-trimethylamine complex
Point de fusion 93°C to 95°C
Densité 0.81
Point d’ébullition 172°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 3905060
Informations sur la solubilité Decomposes with water.
Poids de la formule 72.95
Pourcentage de pureté 97%