Learn More
Complexe borane-triméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10577932 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10577932 100 g Flacon en verre 100g
10542384 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10577932 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    233.65€ / 100g
    Économisez 48.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-22-9 | C3H12BN | 72.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-22-9
Formule moléculaire C3H12BN
Poids moléculaire (g/mol) 72.95
Numéro MDL MFCD00012420
Clé InChI WVMHLYQJPRXKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Trimethylamine borane
Nom IUPAC triméthylamine borane
SMILES B.CN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-trimethylamine complex
Note relative au nom 98%
Point de fusion 92.0°C to 96.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 172.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3N·BH3
Quantité 100 g
Fieser 01,1229; 05,708; 12,65
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ethanols,ethyl ether
Poids de la formule 72.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux