Learn More
Borazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Borazine |
| CAS | 6569-51-3 |
| Formule moléculaire | B3 H6 N3 |
| Quantité | 750 mg |
| Synonyme | Borazine |
| Formule InChI | InChI=1S/B3H6N3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-6H |
| SMILES | B1NBNBN1 |
| Nom IUPAC | 1,3,5,2,4,6-triazatriborinane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 80.501 |
| Poids de la formule | 81.084 |