Learn More
BD™ Gélose Bordet Gengou avec 15 % de sang de mouton, plaques
Description
Toutes les espèces de Bordetella (p. ex. B. pertussis et B. parapertussis) sont des agents pathogènes respiratoires qui résident dans les cellules épithéliales ciliées des voies respiratoires. La base de gélose Bordet Gengou est une modification du milieu initialement décrit par Bordet et Gengou pour la culture de Bordetella pertussis.
- Préparée selon la formulation de l’American Public Health Association
- L’infusion de pomme de terre fournit de l’azote et des vitamines
- La fécule de pomme de terre absorbe les acides gras qui peuvent inhiber la croissance de B. pertussis
- Le glycérol est une source de carbone
- Le chlorure de sodium maintient l’équilibre osmotique du milieu
- L’ajout de 15 % de sang de mouton fournit des facteurs essentiels de croissance complexes
- Céfalexine est un agent sélectif qui supprime partiellement la flore normale des voies respiratoires
Fournis dans des plaques Stacker™ prêtes à l’emploi
- Les milieux plaqués préparés sont prêts pour une utilisation immédiate
- Microbiologiquement contrôlé pour l’isolement non compromis des micro-organismes
- Le couvercle et le fond spécialisés permettent aux plaques de se verrouiller et de s’empiler sans glisser
- La conception spécialement conçue se sépare facilement sans agitation de l’échantillon
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | APHA |
| Contenu et stockage | À conserver dans l’obscurité dans le manchon d’origine entre 2 et 8°C |
| Format | Plaques de culture préparées |
| Type de produit | Gélose Bordet Gengou sur plaques Stacker™ préparées avec 15 % de sang de mouton |
| Classe d’organisme cible | Espèces de Bordetella, dont B. pertussis et B. parapertussis |
| Formule | Pour 1 l préparé : Infusion de pomme de terre 4,5 g, produit de digestion pancréatique de caséine 5 g, produit de digestion peptique de tissu animal 5 g, chlorure de sodium 5,5 g, gélose 20 g, céfaxine 0,04 g, glycérol 10 ml, sang de mouton (défibriné) 15 % |
| À utiliser avec (application) | Isolement de Bordetella pertussis et de B. parapertussis à partir d’échantillons nasopharyngés |
| Conditions d’incubation | 34°-36°C dans l’air ambiant dans une chambre humide |
| Temps d’incubation | 7-10 jours |
| Type d’emballage | 10 plaques avec couvercle par manchon en plastique |
| Afficher plus |