Learn More
Acide borique, ester pinacolique, TRC
Code produit 30330171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330171 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330171 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67540825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric Acid, Pinacol Ester
CAS 25240-59-9
Formule moléculaire C6 H13 B O3
Quantité 25 mg
Synonyme 2-Hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, NSC 638835, Cyclic Borate 2,3-Dimethyl-2,3butanediol
Formule InChI InChI=1S/C6H13BO3/c1-5(2)6(3,4)10-7(8)9-5/h8H,1-4H3
SMILES CC1(C)OB(O)OC1(C)C
Nom IUPAC 2-hydroxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxborolane
Poids moléculaire (g/mol) 143.977
Poids de la formule 144.0958