Learn More
(-)-bornéol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490573 1000 g 1000g
11400583 50 g 50g
11410583 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12684.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154.25 g/mol
(-)-Borneol is used to prepare its esters by reacting with acids. Its derivatives are used as chiral ligands in asymmetric synthesis. It is also used in flavors and perfumes. Further, it is used in traditional Chinese medicine as moxa. In addition to this, it is used as a component of many essential oils and also used as a natural insect repellent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (-)-bornéol est utilisé pour préparer ses esters en réagissant avec des acides. Ses dérivés sont utilisés comme ligands chiraux dans la synthèse asymétrique. Il est également utilisé dans les saveurs et les parfums. De plus, il est utilisé en médecine traditionnelle chinoise comme moxa. En outre, il est utilisé comme composant de nombreuses huiles essentielles et également comme un répulsif naturel contre les insectes.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l‘éthanol, l‘acétone, l‘éther, le benzène, le toluène, la décaline et la tétraline. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 464-45-9
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
Clé InChI DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Synonyme --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
CID PubChem 1201518
ChEBI CHEBI:15394
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Borneol
Point de fusion 208°C to 211°C
Point d’ébullition 210°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1312
Beilstein 3587558
Merck Index 14,1338
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethanol,acetone,ether,benzene,toluene,decalin and tetralin. Insoluble in water.
Rotation optique −36° (c=5 in Ethanol)
Nom IUPAC (1S,3R,4S)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1] heptan-3-ol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté ≥97%