Learn More
MedChemExpress Bornyl acetate
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 196.29 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 76-49-3 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 97.0% |
| Solubilité | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (424.52 mM) |
| Cible | Apoptosis |
| Quantité | 100 mg |