Learn More
BRAND™ Bouchon conique à joint rodé en verre Boro 3.3
Code produit 10597451 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 24/29
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
10597451 NS 24/29 1 pièce
10315141 NS 45/40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10597451 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 144530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.86€
    11.40€ / 1 pièces
    Économisez 2.46€
    17% de réduction
En stock
Solide ou semi-creux, avec poignée octogonale
  • En verre Boro 3.3
  • DIN 12252
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Description Solide
    Joint conique standard NS 24/29
    Matériau Verre borosilicaté
    Forme Poignée octogonale