Learn More
Morceaux de bore, cristallins, 20 mm (0,8 po) & moins, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376498 10 g 10g
11386498 50 g 50g
11366498 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012134.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-42-8
Formule moléculaire B
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
Numéro MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clé InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
CID PubChem 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nom IUPAC bore
SMILES [B]
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron pieces
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Granulométrie 20mm (0.8 in.) & down
Forme Pièces cristallines
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.5%