Learn More
Morceaux de bore, cristallins, 20 mm (0,8 po) & moins, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386498
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11386498 50 g 50g
11376498 10 g 10g
11366498 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11386498 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012134.18
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-42-8
Formule moléculaire B
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
Numéro MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clé InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
CID PubChem 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nom IUPAC bore
SMILES [B]
Specifications
Nom chimique ou matériau Boron pieces
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Granulométrie 20mm (0.8 in.) & down
Forme Pièces cristallines
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.5%