Learn More
Poudre de bore (% atomique 96+ B-10), cristalline, maille -60+100, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15411987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044256.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-42-8
Formule moléculaire B
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
Numéro MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clé InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
CID PubChem 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nom IUPAC bore
SMILES [B]
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron powder
Quantité 25 g
Dimensions de la maille −60+100 Mesh
Odeur Odorless
Forme Cristalline
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux), (≥ 96 % atomique B-10)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.9%