Learn More
Complexe d'acide acétique et de trifluorure de bore, TRC
Code produit 30341405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341405 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67563025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride acetic acid complex
CAS 373-61-5
Formule moléculaire BF3.2x(C2H4O2)
Quantité 25 g
Synonyme Trifluoroborane acetic acid complex
Formule InChI InChI=1S/C4H6BF2O4.F/c1-3(8)10-5(6,7)11-4(2)9;/h1-2H3;/q;-1/p+1
SMILES O=C(OB(F)(F)OC(C)=O)C.[F-].[H+]
Nom IUPAC complexe acide acétique-trifluoride de bore ;
Poids moléculaire (g/mol) 187.91