Learn More
Complexe d'acide acétique et de trifluorure de bore, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boron trifluoride acetic acid complex |
| CAS | 373-61-5 |
| Formule moléculaire | BF3.2x(C2H4O2) |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Trifluoroborane acetic acid complex |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6BF2O4.F/c1-3(8)10-5(6,7)11-4(2)9;/h1-2H3;/q;-1/p+1 |
| SMILES | O=C(OB(F)(F)OC(C)=O)C.[F-].[H+] |
| Nom IUPAC | complexe acide acétique-trifluoride de bore ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.91 |