Learn More
Complexe trifluorure de bore-diméthanol, 50-52 % avec p/p en trifluorure de bore, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469297 250 mL 250mL
11459297 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21357.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2802-68-8 | C2H8BF3O2 | 131.89 g/mol
It finds it application as a reagent for esterification of acids and also for the selective cleavage of trityl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application comme réactif pour lʼestérification des acides et pour le clivage sélectif des éthers tritylés.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
^= 50 % de fluorure de bore dans le méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2802-68-8
Formule moléculaire C2H8BF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 131.89
Numéro MDL MFCD00071635
Clé InChI MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
CID PubChem 11062313
SMILES CO.CO.FB(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride-dimethanol complex
Densité 1.222
Point d’ébullition 58°C to 60°C (4 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2922
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Nom IUPAC boron(3+) hydrogène méthanol méthanolate trifluoride
Poids de la formule 131.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 à 52 % p/p de trifluorure de bore