Learn More
Complexe de trifluorure de bore et de diméthanol, 50-52 % en poids de BF3
Code produit 10091990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10091990 50 g Flacon en verre 50g
10387570 250 g Flacon en verre 250g
10307530 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10091990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158900500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 2802-68-8 | C₂H₈BF₃O₂ | 131,89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2802-68-8 , 7637-07-2 , 67-56-1
Formule moléculaire C2H8BF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 131.89
Numéro MDL MFCD00071635
Clé InChI MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
CID PubChem 11062313
SMILES CO.CO.FB(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride dimethanol complex
Note relative au nom 50-52 wt% BF3
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2220g/mL
Point d’ébullition 59.0°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BF3·2CH3OH
Indice de réfraction 1.34
Quantité 50 g
Gravité spécifique 1.222
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis.
Nom IUPAC méthanol ; trifluoroborane
Poids de la formule 131.89
Pourcentage de pureté ≥50% (BF3)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trifluoride dimethanol complex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1), Boron
RUO– À des fins de recherche uniquement