Learn More
Complexe trifluorure de bore-tétrahydrofurane, BF3 45,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338536
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338536 100 g 100g
11348536 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17593.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 462-34-0 | C4H8BF3O | 139.91 g/mol
Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex is used as a polymerization initiator and as a dopant in the semiconductor industry. It serves as a reagent for deoxofluorination of alcohols and carbonyls. Further, it is used in the synthesis of methacrylate-PEG-methacrylate-boron trifluoride self-doped gel polymer electrolytes and hydroboration-oxidation of divinylferrocene. In addition to this, it is used as a reagent for the preparation of NK1 receptor antagonists, complex polyketide natural products and selective serotonin reuptake inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le complexe de tétrahydrofurane de trifluorure de bore est utilisé comme un initiateur de polymérisation et comme un dopant dans l’industrie des semi-conducteurs. Il sert de réactif pour la désoxy-fluorescence des alcools et des carbonyles. De plus, il est utilisé dans la synthèse d’électrolytes polymères avec un gel autodopé à base de trifluorure de méthacrylate-PEG-méthacrylate-bore et dans l’hydroboration-oxydation du divinylferrocène. En outre, il est utilisé comme réactif pour la préparation d’antagonistes de récepteurs NK1, de produits naturels complexes polycétides et d’inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine.
Solubilité
Miscible au formamide diméthyle.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-34-0
Formule moléculaire C4H8BF3O
Poids moléculaire (g/mol) 139.91
Numéro MDL MFCD00040372
Clé InChI CHNLPLHJUPMEOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trifluoride tetrahydrofuran complex, trifluoro tetrahydro-1h-furan-1-ium-1-yl borate, pubchem7062, trifluoro oxolan-1-ium-1-yl boranuide, borontrifluoride tetrahydrofuran complex, boron trifluoride tetrahydrofuran complex, contains sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
CID PubChem 60146129
SMILES FB(F)F.C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex
Point de fusion 8°C to 9°C
Densité 1.268
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Notes de pourcentage du dosage BF3 45,5 %
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with dimethyl formamide.
Nom IUPAC oxolane ; trifluoroborane
Poids de la formule 139.91
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-tetrahydrofuran