Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes de séchage borosilicatés
Code produit 10326311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
En forme de U
Structuré
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Conditionnement
10326311 Structuré 1 pièce
10264241 En forme de U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10326311 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.83€
    6.55€ / 1 pièces
    Économisez 3.28€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Forme Structuré
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube de séchage