Learn More
Hecht Karl™ Pipettes automatiques en verre borosilicaté 3.3
Code produit 10618471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10618471 50 ml 1 pièce
10608471 25 ml 1 pièce
10585182 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10618471 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 41877015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.04€
    41.27€ / 1 pièces
    Économisez 34.77€
    45% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Comprend Terrain standard NS 29/32
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 50 ml
Type Pipette automatique