Learn More
BRAND™ Couvercle avec prise en verre borosilicaté 3.3
Code produit 10059910 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
320 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10059910 320 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10059910 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 65743
Expédition estimée: 18-11-2026
Couvercle avec prise en verre borosilicaté 3.3, conçu pour être utilisé avec les dessiccateurs.
  • Comprend une prise dans le couvercle
  • Taille nominale : 250 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 320 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Comprend Prise 24/29 NS
Type de produit Couvercle pour dessiccateur