Learn More
Witeg™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté 3.3
Code produit 10498803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 mL
2 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10498803 250 ml -
11837870 25 ml 10 pièces
11847870 10 ml 10 pièces
10286373 1 000 mL -
10144283 500 ml -
10743844 100 ml -
10246233 2 000 ml -
10184183 50 ml -
10792494 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10498803 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 0 603 250 S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.50€
    22.95€ / 1 pièces
    Économisez 2.55€
    10% de réduction
Expédition estimée: 17-08-2026
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12348
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de goulot Centre
Forme du fond Rond