Learn More
Quickfit™ Réfrigérants à air
Code produit 10089109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
10089109 19/26 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10089109 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur C2/12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.30€
    27.95€ / 1 pièces
    Économisez 6.35€
    18% de réduction
En stock
Pour la condensation de matériaux dont le point d’ébullition est supérieur à 150°C.
  • Simple, mais efficace
  • Colonne simple
  • Embout rodé
  • Joints de cône
Spécification
Description Taille de la prise 19/26
Longueur (métrique) 150 mm
Quantité À l’unité
Numéro du joint conique standard 19/26
Matériau Verre borosilicaté
Type Réfrigérant à air