Learn More
Burette automatique en verre borosilicaté Pyrex™ avec robinet d’arrêt intermédiaire
Code produit 12832104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 ml
50 ml
Graduations:
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
12832104 25 ml 0,05 mL 1 pièce
12842104 50 ml 0,1 mL 1 pièce
12822104 10 mL 0,02 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12832104 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3496/04AS
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Équivalente à la gamme 3396 avec robinet d’arrêt intermédiaire
  • Le robinet d’arrêt intermédiaire facilite l’écoulement du liquide vers le réservoir
  • Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Graduations 0,05 mL