Learn More
Pyrex™ Burette automatique en verre borosilicaté
Code produit 12802104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 mL
Type:
Burette automatique
Burette automatique avec bande Schellbach
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type Conditionnement
12802104 25 mL Burette automatique avec bande Schellbach 1 pièce
12892094 10 ml Burette automatique avec bande Schellbach 1 pièce
12872094 25 mL Burette automatique 1 pièce
12812104 50 mL Burette automatique avec bande Schellbach 1 pièce
12882094 50 mL Burette automatique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12802104 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 3396/04AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    253.48€ / 1 pièces
    Économisez 67.52€
    21% de réduction
En stock
  • Avec dispositif de remise à zéro automatique
  • Fonctionnement simple - pour remplir la burette, appliquez une légère pression positive sur le bras latéral inférieur - pour remettre à zéro, relâchez la pression pour permettre à l’excédent de liquide de retourner dans la bouteille
  • Burettes fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
  • Graduations en émail blanc
  • Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm
  • Les accessoires suivants sont vendus séparément : Réservoir en verre (3297/12) et ballonnet en caoutchouc pour burettes automatiques de classe AS (3297/14AS)
Spécification
Capacité (métrique) 25 mL
Type Burette automatique avec bande Schellbach