Learn More
Burette automatique en verre borosilicaté
Code produit 12812104
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 mL
Type:
Burette automatique
Burette automatique avec bande Schellbach
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type unitSize
12812104 50 mL Burette automatique avec bande Schellbach 1 pièce
12892094 10 ml Burette automatique avec bande Schellbach 1 pièce
12872094 25 mL Burette automatique 1 pièce
12802104 25 mL Burette automatique avec bande Schellbach 1 pièce
12882094 50 mL Burette automatique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12812104 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3396/06AS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Avec dispositif de remise à zéro automatique
  • Fonctionnement simple - pour remplir la burette, appliquez une légère pression positive sur le bras latéral inférieur - pour remettre à zéro, relâchez la pression pour permettre à l’excédent de liquide de retourner dans la bouteille
  • Burettes fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
  • Graduations en émail blanc
  • Robinet d’arrêt à clé en PTFE à alésage de 1,5 mm
  • Les accessoires suivants sont vendus séparément : Réservoir en verre (3297/12) et ballonnet en caoutchouc pour burettes automatiques de classe AS (3297/14AS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 mL
Type Burette automatique avec bande Schellbach
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.