Learn More
Jaytec Glass™ Flacon Babcock en verre borosilicaté
Code produit 12358955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 8%
0 à 50 %
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
12358955 0 à 50 % -
12348955 0 à 8% 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12358955 Fournisseur Jaytec Glass™ Code fournisseur MP.707
Expédition estimée: 21-12-2026
Le flacon Babcock en verre borosilicaté est utilisé pour déterminer la teneur en matières grasses des échantillons laitiers.
  • Fabriqué conformément à la norme BS.755, partie 1:1937
  • Verre borosilicaté
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 9 g
Type Flacon Babcock
À utiliser avec (application) Pour mesurer la teneur en matières grasses de la crème
Plage 0 à 50 %