Learn More
Laboratory Sales™ Flacon à sertir pour bouteille en verre borosilicaté
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Idéal pour conserver des contenus en toute sécurité avec des bouchons solides ou septa.
- Transparent pour avoir une visibilité du contenu.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Nb par paquet | 466 |
| Quantité | 466 paquet |
| Hauteur (métrique) | 33 mm |