Learn More
Rogo Sampaic™ Burettes en verre de classe B
Code produit 11794126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11794126 10 ml 1 pièce
11792644 25 ml 1 pièce
11754136 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11794126 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur DND008
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes en verre Rogo Sampaic™ de classe B sont fabriquées en verre borosilicaté transparent durable.
  • Avec entonnoir
  • Robinet droit en verre
  • Graduations rouges permanentes
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Tolérance ±0,05 mL
Type Burette
Class Classe B.