Learn More
Jaytec Glass™ Tube de butyromètre en verre borosilicaté
Product Code. 12378955
Change view
Click to view available options
Plage:
0 à 8%
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plage Unit Size
12378955 0 à 8% 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12378955 Supplier Jaytec Glass™ Supplier No. MP893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.80€
    42.30€ / 1 pièces
    Économisez 2.50€
    5% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le tube de butyromètre en verre borosilicaté est utilisé pour déterminer la teneur en matières grasses des échantillons laitiers à l’aide de la méthode Gerber.
  • Verre borosilicaté
  • Capacité et tolérances conformes à la norme BS ISO 488:2008 (anciennement BS 696)
  • Tige ronde graduée
Specifications
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 10.94 mL
Type Butyromètre à lait
À utiliser avec (application) Détermination de la teneur en matières grasses à l’aide de la méthode Gerber
Graduations 0.1%
Plage 0 à 8%