Learn More
Cytiva Tubes chromatographiques en verre borosilicaté
Code produit 11693184 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
200 mm
40 cm
100 cm
À utiliser avec:
Colonnes 10/40
Colonnes 16/100
Pour colonnes C 16/20
Pour colonnes C10/20
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) À utiliser avec unitSize
11693184 40 cm Colonnes 10/40 1 pièce
12477960 100 cm Colonnes 16/100 1 pièce
10231110 200 mm Pour colonnes C10/20 1 pièce
11300122 - Pour colonnes C 16/20 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11693184 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 19503701
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistants aux solutions aqueuses et solvants utilisés en chromatographie liquide
Non résistant à l’acétone, aux cétones, aux hydrocarbures chlorés, aux esters aliphatiques, au phénol, au NaOH, >10 % de Hcl, >5 % d’acide acétique ou d’acide minéral fort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Colonnes 10/40
Type Tubes chromatographiques
Longueur totale (métrique) 40 cm
Matériau Verre borosilicaté
Pression maximale 14,5 psi
Température min. de fonctionnement (métrique) 4°C
Température max. de fonctionnement (métrique) 60°C