Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
Product Code. 11827433 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
500 mm
600 mm
Diamètre (métrique) interne:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Unit Size:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Unit Size
11827433 500 mm 64 mm 1 pièce
11837433 600 mm 64 mm 1 pièce
11847433 500 mm 75 mm 1 pièce
11857433 600 mm 75 mm 1 pièce
11857423 300 mm 38 mm 1 pièce
13416349 500 mm 38 mm 1 pièce
11807433 300 mm 50 mm 1 pièce
11817433 300 mm 64 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11827433 Supplier Kimble Chase™ Supplier No. 4205400650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.80€
    308.75€ / 1 pièces
    Économisez 65.05€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-05-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Colonne de chromatographie par gravité fabriquée à partir d’une tubulure à paroi moyenne avec robinet d’arrêt en 821000 PTFE
  • Fritté en verre de porosité 40-60 microns à l’extrémité inférieure pour servir de support pour le matériau de conditionnement de la colonne
Specifications
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d’ions
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) interne 64 mm
Type Colonne de chromatographie
Type d’USP Type I
Capacité de colonne 1608 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE