Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
Code produit 13416349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
500 mm
600 mm
Diamètre (métrique) interne:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
13416349 500 mm 38 mm 1 pièce
11827433 500 mm 64 mm 1 pièce
11837433 600 mm 64 mm 1 pièce
11847433 500 mm 75 mm 1 pièce
11857433 600 mm 75 mm 1 pièce
11857423 300 mm 38 mm 1 pièce
11807433 300 mm 50 mm 1 pièce
11817433 300 mm 64 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13416349 Fournisseur Kimble Chase™ Code fournisseur 4205400450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.24€
    309.27€ / 1 pièces
    Économisez 91.97€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-05-2027
Colonne de chromatographie par gravité fabriquée à partir d’une tubulure à paroi moyenne avec robinet d’arrêt en 821000 PTFE
  • Fritté en verre de porosité 40-60 microns à l’extrémité inférieure pour servir de support pour le matériau de conditionnement de la colonne
Spécification
Type d’USP Type I
Capacité de colonne 567 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Avec disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
Quantité 1/boîte
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d’ions
Type Colonne de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 38 mm