Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie en verre borosilicaté avec réservoir, joint de réduction standard et disque fritté
Code produit 11872943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11872943 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11872943 Fournisseur Kimble Chase™ Code fournisseur 4206200425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.85€
    222.62€ / 1 pièces
    Économisez 47.23€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Spécification
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) interne 38 mm
Type Colonne de chromatographie
Type d’USP Type I
Capacité de colonne 280 ml
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Avec réservoir, joint de réduction standard et disque fritté.