Learn More
IKA™ Flacon récepteur revêtu en verre borosilicaté
Code produit 11895932 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
3000 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11895932 100 mL 1 pièce
11805942 250 mL 1 pièce
11845942 3000 mL 1 pièce
11815942 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11895932 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003743200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ballon récepteur KS 35/20
• De sécurité
• 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Flacon récepteur
Quantité 1 chacun
Volume (métrique) 100 mL