Learn More
Cytiva Colonnes en verre borosilicaté
Code produit 11340112 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
950 mm
Diamètre (métrique) interne:
70 mm
100mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11340112 500 mm 100mm 1 pièce
11350112 950 mm 100mm 1 pièce
11340242 500 mm 70 mm 1 pièce
11330242 950 mm 70 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11340112 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18110415
 Article restreint
Expédition estimée: 23-08-2027
Colonnes en verre à usage général faciles à utiliser
Les colonnes INdEX sont faciles à utiliser, à usage général, et les colonnes en verre sont adaptées aux applications telles que le développement de procédés et la production de diagnostics. Ces colonnes sont caractérisées par leur conception simple, leur simplicité d’utilisation et la nouvelle méthode de remplissage par compression axiale qui donne un lit avec un conditionnement dense en 10 minutes.
  • Évolutives avec des diamètres intérieurs de 70 à 200 mm et des volumes de lit de 0,1 L à 25 L.
  • Pression nominale : 3 bar.
  • À utiliser avec une gamme de techniques et de milieux de chromatographie, en particulier le Sepharose à débit rapide.
  • Système de distribution éprouvé.
  • La compression axiale dynamique fournit des lits très denses et efficaces.
  • Les matériaux comprennent l’acier inox électropoli, le verre borosilicaté et les polymères.
  • Dispositifs de remplissage pour des hauteurs de lit plus longues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pression max. 3 bar
Porosité 10 et 23 μm
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre borosilicaté
Matériau de support Polyamide et polypropylène
Types de connecteurs 25 mm TC
Quantité 1/boîte
À utiliser avec (application) Développement de procédés et production à petite échelle
Type Colonne
Diamètre (métrique) interne 100mm