Description
Les colonnes INdEX sont faciles à utiliser, à usage général, et les colonnes en verre sont adaptées aux applications telles que le développement de procédés et la production de diagnostics. Ces colonnes sont caractérisées par leur conception simple, leur simplicité d’utilisation et la nouvelle méthode de remplissage par compression axiale qui donne un lit avec un conditionnement dense en 10 minutes.
- Évolutives avec des diamètres intérieurs de 70 à 200 mm et des volumes de lit de 0,1 L à 25 L.
- Pression nominale : 3 bar.
- À utiliser avec une gamme de techniques et de milieux de chromatographie, en particulier le Sepharose à débit rapide.
- Système de distribution éprouvé.
- La compression axiale dynamique fournit des lits très denses et efficaces.
- Les matériaux comprennent l’acier inox électropoli, le verre borosilicaté et les polymères.
- Dispositifs de remplissage pour des hauteurs de lit plus longues.
Spécification
Spécification
| Pression max. | 3 bar |
| Porosité | 10 et 23 μm |
| Longueur (métrique) | 950 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Matériau de support | Polyamide et polypropylène |
| Types de connecteurs | 25 mm TC |
| Quantité | 1/boîte |
| À utiliser avec (application) | Développement de procédés et production à petite échelle |
| Type | Colonne |
| Diamètre (métrique) interne | 100mm |