Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de filtration conique en verre borosilicaté
Code produit 10692472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
3
4
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10692472 3 1 pièce
10548421 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10692472 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 07200325
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir de filtration conique en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ est un entonnoir de laboratoire utilisé pour séparer les solides des liquides par le procédé de filtration. Pour ce faire, un morceau de papier filtre en forme de cône est généralement plié dans un cône et placé dans l’entonnoir.
  • Entonnoir de filtration conique
  • En verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 25 mL
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) du filtre 25 mm
Porosité 3
Type de produit Entonnoir de filtration