Description
- En verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN 12252)
- Solide ou semi-creux
- Poignée octogonale
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/boîte |
| Joint conique standard | NS 14/23 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Bouchon de joint de terre |
| Forme | Poignée octogonale (solide) |