Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation avec bouchon en PTFE et échelle
Code produit 11871593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11871593 500 ml 2 pièces
10643161 100 ml 2 pièces
11852672 1000 ml 2 pièces
11836084 2000 ml -
10100121 250 ml 2 pièces
10393511 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11871593 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04006158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    107.44€ / 2 pièces
    Économisez 87.56€
    44% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE et échelle sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec bouchon en PTFE
  • Avec prise NS et bouchon en PE
  • Avec dispositif de fixation à vis
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Graduations 10 ml
Quantité 2
Matériau du bouchon Polyéthylène