Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation avec bouchon en verre et sans échelle
Code produit 10465601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10465601 1 000 ml 2 pièces
15330895 250 ml 2 pièces
10728731 100 mL 2 pièces
10475601 2000 mL 1 pièce
15330885 500 ml 2 pièces
10507551 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10465601 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04000070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    111.56€ / 2 pièces
    Économisez 59.44€
    34% de réduction
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre et sans échelle sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Sans échelle ; avec bouchon en verre solide
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 2Pack
Matériau du bouchon Polyéthylène