Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Lamelles couvre-objet pour microscope
Code produit 11771159 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22 x 22 mm
22 x 40 mm
Conditionnement:
156 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11771159 22 x 40 mm -
11720399 22 x 22 mm 156 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11771159 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 4851100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.94€
    26.63€ / 87 pièces
    Économisez 1.31€
    4% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Protégez vos échantillons avec des lamelles couvre-objet pour microscope.
  • En verre borosilicaté.
  • Choisissez parmi deux épaisseurs :
    • N° 1 (0,13 à 0,17 mm)
    • N° 1,5 (0,16 à 0,19 mm)
  • Les lamelles de protection sont fabriquées en verre borosilicaté et conditionnées à l'once.
  • Les lamelles de couverture sont en verre sodocalcique extra-blanc à très faible teneur en fer.
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Rectangle
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 22 mm
Largeur (métrique) 40 mm
Épaisseur (métrique) de 0,13 à 0,16 mm
Dimensions (L x l) 22 x 40 mm
Quantité 156/paquet