Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles de protection en verre borosilicaté, rondes
Code produit 10178011
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
Conditionnement:
1000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10178011 10 mm 1000 pièces
10259911 20 mm 1000 pièces
10337673 25 mm 1000 pièces
10006111 12 mm 1000 pièces
10004470 16 mm 1000 pièces
10249911 18 mm -
10381652 24 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10178011 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 0111500
Utilisez les lamelles de protection en verre borosilicaté Marienfeld Superior™ pour offrir une qualité, une fiabilité et des performances adaptées à vos besoins en microscopie de laboratoire. Elles sont issues de matériaux facilement séparables et conviennent donc parfaitement aux équipements automatisés.
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques D 263™ M de première classe hydrolytique
  • Pour la microscopie à fluorescence et optique, en particulier en sciences médicales et biologiques
  • Excellente planéité, absolument incolore, parfaitement claire
  • Indice de réfraction ne : 1,5255
  • Valeur d’Abbe ve : 55
  • Conforme à la norme DIN ISO 8255
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spezifikation
Type de produit Lamelle
Forme Rond
Matériau Verre borosilicate D 263 M
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope
Certifications Marque CE
Quantité 1000
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.