Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles de protection en verre borosilicaté, rondes
Description
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques D 263™ M de première classe hydrolytique
- Pour la microscopie à fluorescence et optique, en particulier en sciences médicales et biologiques
- Excellente planéité, absolument incolore, parfaitement claire
- Indice de réfraction ne : 1,5255
- Valeur d’Abbe ve : 55
- Conforme à la norme DIN ISO 8255
- Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lamelle |
| Forme | Rond |
| Matériau | Verre borosilicaté D 263 M |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope |
| Certifications | Marque CE |
| Quantité | 1000 |