Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles de protection en verre borosilicaté, rectangulaires
Beschreibung
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques D 263™ M de première classe hydrolytique
- Pour la microscopie à fluorescence et optique, en particulier en sciences médicales et biologiques
- Excellente planéité, absolument incolore, parfaitement claire
- Indice de réfraction ne : 1,5255
- Valeur d’Abbe ve : 55
- Conforme à la norme DIN ISO 8255
- Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Lamelle |
| Forme | Carré |
| Matériau | Verre borosilicaté D 263 M |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Dimensions (L x l) | 18 x 18 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope |
| Certifications | Marque CE |
| Quantité | 1000 Pk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?