Learn More
Globe Scientific Tubes de culture en verre borosilicate
Code produit 31923348 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
23 mL
36 mL
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31923348 36 mL 500 pièces
31923314 23 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31923348 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 1522
Expédition estimée: 11-01-2027
Réduit les variations de pH et les contaminants potentiellement lixiviés par des tubes fabriqués en verre soda et chaux
  • Globe Scientific est ravi de proposer ces tubes en verre borosilicate de qualité supérieure
  • Les tubes offrent une excellente résistance chimique et une excellente durabilité
  • Ils présentent des bas bien arrondis et des jantes lisses polies au feu
  • Les spécifications dimensionnelles sont strictement contrôlées pour des résultats fiables et uniformes
  • Les tubes sont produits dans une ISO usine certifiée 9001:2008
  • Ils sont disponibles en six tailles
  • Notre système exclusif d’emballage TubeSaver™ aide à prévenir la casse et la contamination lors de l’expédition et du stockage
  • Les tubes sont soigneusement empilés dans des boîtes épaisses emballées en plastique.
  • Pour plus de commodité, les boîtes de 10 x 75 mm, 12 x 75 mm et 13 x 100 mm s'insèrent dans les distributeurs en tubes métalliques/plexiglas de Globe Scientific
  • Les tubes peuvent être utilisés pour la culture de tissus et les banques de sang
Spécification
Capacité (métrique) 36 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Type de produit Tube de culture