Learn More
BRAND™ Dessiccateur en verre borosilicaté
Code produit 10203731 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
215 mm
270 mm
320 mm
Hauteur (métrique):
316 mm
368 mm
417 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Conditionnement
10203731 270 mm 368 mm 1 pièce
10738051 215 mm 316 mm 1 pièce
10514262 320 mm 417 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10203731 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 65238
Expédition estimée: 18-11-2026
En verre borosilicaté, conforme aux normes DIN 12491. Le dessiccateur en verre borosilicaté BRAND™ possède des brides plates rodées avec précision. La surface de la bague d’appui est émaillée pour améliorer la stabilité et empêcher les fissures. Fourni avec un embout femelle 24/29 et un robinet d’arrêt en verre borosilicaté interchangeable.
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Conformes aux normes DIN 12491.
  • Brides plates rodées avec précision.
  • Surface de la bague d’appui émaillée pour améliorer la stabilité et éviter les fissures.
  • Couvercle interchangeable.
  • Fourni avec un embout femelle 24/29 et un robinet d’arrêt en verre borosilicaté interchangeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 270 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 368 mm
Comprend Avec attache intégrée au couvercle
Type de produit Dessiccateur
Quantité 1