Learn More
BRAND™ Dessiccateur en verre borosilicaté
Code produit 10514262 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
215 mm
270 mm
320 mm
Hauteur (métrique):
316 mm
368 mm
417 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) unitSize
10514262 320 mm 417 mm 1 pièce
10738051 215 mm 316 mm 1 pièce
10203731 270 mm 368 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10514262 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 65243
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté, conforme aux normes DIN 12491. Le dessiccateur en verre borosilicaté BRAND™ possède des brides plates rodées avec précision. La surface de la bague d’appui est émaillée pour améliorer la stabilité et empêcher les fissures. Fourni avec un embout femelle 24/29 et un robinet d’arrêt en verre borosilicaté interchangeable.
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Conformes aux normes DIN 12491.
  • Brides plates rodées avec précision.
  • Surface de la bague d’appui émaillée pour améliorer la stabilité et éviter les fissures.
  • Couvercle interchangeable.
  • Fourni avec un embout femelle 24/29 et un robinet d’arrêt en verre borosilicaté interchangeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 320 mm
Description Brides plates rodées avec précision.Surface de la bague d’appui émaillée pour améliorer la stabilité et éviter les fissures.
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 417 mm
Comprend Avec attache intégrée au couvercle
Couleur Transparent
Quantité 1