Learn More
Tube de digestion avec emboîture en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 12425426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
16 mm
26 mm
26 mm
42 mm
Longueur totale (métrique):
145 mm
255 mm
300 mm
Conditionnement:
20 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) unitSize
12425426 16 mm 145 mm 5 pièces
12435426 42 mm 300 mm 5 pièces
15597990 26 mm 255 mm 20 pièces
15587990 26 mm 300 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12425426 Fournisseur Quickfit Code fournisseur TJ15/16/1
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour une utilisation avec des blocs chauffants.
  • Comprend une emboîture rodée de précision Quickfit pour accueillir des condenseurs d’air
  • En verre borosilicaté pour une résistance optimale aux produits chimiques et aux chocs thermiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Longueur totale (métrique) 145 mm
Quantité d’emballage 5/boîte
Type de produit Tube à digestion avec emboîture