Learn More
Tube de digestion avec emboîture en verre borosilicaté Quickfit™
Description
Includes
4 boîtes de 5
- Comprend une emboîture rodée de précision Quickfit pour accueillir des condenseurs d’air
- En verre borosilicaté pour une résistance optimale aux produits chimiques et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Diamètre (métrique) externe | 26 mm |
| Longueur totale (métrique) | 300 mm |
| Quantité d’emballage | 4 boîtes de 5 |
| Type de produit | Tube à digestion avec emboîture |